Ammoniumeisen(II)sulfat 0.056 mol/l (0.056 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Ferroammoniumsulfat, Eisen(II)ammoniumsulfat

20709.2100 20709.3100
KRAF20709.2100EA 67.8 EUR
KRAF20709.2100 KRAF20709.3100
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.056 mol/l (0.056 N) in wässriger Lösung
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR