Bromkresolpurpur 1 g/l in Methanol
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
20725.0700
20725.1700
KRAF20725.0700EA
65.4
EUR
KRAF20725.0700
KRAF20725.1700
Bromkresolpurpur 1 g/l in Methanol
Bromkresolpurpur
Formel:
C₂₁H₁₆Br₂O₅S |
MDL:
MFCD00011681 CAS-Nummer: 115-40-2 EINECS: 204-087-8 |