Kaliumnitrat 3 mol/l in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

20906.2000 20906.3000 20906.5020
KRAF20906.2000EA 0 EUR
KRAF20906.2000 KRAF20906.3000 KRAF20906.5020
Kaliumnitrat 3 mol/l in wässriger Lösung
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR