Kaliumnitrat 3 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
20906.2000
20906.3000
20906.5020
KRAF20906.2000EA
0
EUR
KRAF20906.2000
KRAF20906.3000
KRAF20906.5020
Kaliumnitrat 3 mol/l in wässriger Lösung
Kaliumnitrat
Formel:
KNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011409 CAS-Nummer: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...