n-Pentan für die Rückstandsanalyse

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

20958.4700
KRAF20958.4700EA 198 EUR
KRAF20958.4700
n-Pentan für die Rückstandsanalyse
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –130 °C
Dichte: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009498
CAS-Nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR