Ethanolamin analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Aminoethanol, Monoethanolamin
21095.3700
21095.4700
KRAF21095.3700EA
70.6
EUR
KRAF21095.3700
KRAF21095.4700
Ethanolamin analytisches Reagens
Ethanolamin
Formel:
NH₂CH₂CH₂OH Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 10,5 °C Dichte: 1,0164 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008183 CAS-Nummer: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8,III Merck Index: 13,03762 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...