Kaliumdihydrogenphosphat 1/15 mol/l in wässriger Lösung

Lieferant: Bernd Kraft

21314.2000 21314.3000 21314.5020
KRAF21314.2000EA 64.7 EUR
KRAF21314.2000 KRAF21314.3000 KRAF21314.5020
Kaliumdihydrogenphosphat 1/15 mol/l in wässriger Lösung
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR