Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1)

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: 1-Amino-8-hydroxy-2-((4-nitrophenyl)diazenyl)-7-(phenyldiazenyl)naphthalin-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz

21403.0801 21403.0802 21403.0800
KRAF21403.0801EA 61 EUR
KRAF21403.0801 KRAF21403.0802 KRAF21403.0800
Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1)
Amidoschwarz 10 B (Naphtholblauschwarz, Säureschwarz 1)
Formel: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
Molecular Weight: 616.49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004017
CAS-Nummer: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR