Ammoniumcer(IV)nitrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

21405.0600 21405.2600
KRAF21405.0600EA 111 EUR
KRAF21405.0600 KRAF21405.2600
Ammoniumcer(IV)nitrat, reinst
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR