Bromkresolpurpur

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein

21467.0900 21467.0801
KRAF21467.0900EA 41.6 EUR
KRAF21467.0900 KRAF21467.0801
Bromkresolpurpur
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Schmelzpunkt: 242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR