Kernechtrot
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Natrium-1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-3-sulfonat, Heliechtrubin
21481.0802
KRAF21481.0802EA
0
EUR
KRAF21481.0802
Kernechtrot
Kernechtrot
Formel:
C₁₄H₈NNaO₇S Molecular Weight: 357,28 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078493 CAS-Nummer: 6409-77-4 EINECS: 229-088-0 Merck Index: 13,06512 |