ortho-Phosphorsäure 68%

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure

21616.5020
KRAF21616.5020EA 297 EUR
KRAF21616.5020
ortho-Phosphorsäure 68%
ortho-Phosphorsäure

For analysis.

Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
UN: 1805
ADR: 1 III
Merck Index: 14,07344

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR