Kupfer-EDTA, Pufferlösung pH 10
Lieferant: Bernd Kraft
22908.5000
KRAF22908.5000EA
173
EUR
KRAF22908.5000
Kupfer-EDTA, Pufferlösung pH 10
Puffer
pH-Puffer
Kupfer-EDTA-Pufferlösung pH 10 mit 4,5 mM Kupfer-EDTA für komplexometrische Titration, METROHM, 5 L.