Ammoniumthiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid

25004.3000 25004.4000 25004.5400
KRAF25004.3000EA 221 EUR
KRAF25004.3000 KRAF25004.4000 KRAF25004.5400
Ammoniumthiocyanat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR