Kaliumbromat 1/30 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
25019.3100
25019.4100
25019.5120
KRAF25019.3100EA
81.6
EUR
KRAF25019.3100
KRAF25019.4100
KRAF25019.5120
Kaliumbromat 1/30 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Potassium bromate
Formel:
KBrO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011359 CAS-Nummer: 7758-01-2 EINECS: 231-829-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...