Kaliumbromat 0.02 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

25020.3100 25020.4100 25020.5120
KRAF25020.3100EA 249 EUR
KRAF25020.3100 KRAF25020.4100 KRAF25020.5120
Kaliumbromat 0.02 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR