Kaliumbromat 1/120 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

25022.3100 25022.4100 25022.5120
KRAF25022.3100EA 81.6 EUR
KRAF25022.3100 KRAF25022.4100 KRAF25022.5120
Kaliumbromat 1/120 mol/l (0.05 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR