Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Caustic soda

25038.3000 25038.4000 25038.5400 25038.6400
KRAF25038.3000EA 28.3 EUR
KRAF25038.3000 KRAF25038.4000 KRAF25038.5400 KRAF25038.6400
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur.
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR