Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur.
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Caustic soda
25038.3000
25038.4000
25038.5400
25038.6400
KRAF25038.3000EA
28.3
EUR
KRAF25038.3000
KRAF25038.4000
KRAF25038.5400
KRAF25038.6400
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Reag. Ph. Eur.
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...