EDTA Dinatriumsalz 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz

25082.5400 25082.4000 25082.3000
KRAF25082.5400EA 142 EUR
KRAF25082.5400 KRAF25082.4000 KRAF25082.3000
EDTA Dinatriumsalz 0.01 mol/l (0.02 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR