Gewebeband, Tesa®
Lieferant: KROSCHKE
13493
KROS13493EA 2070 EUR
KROS13493
Gewebeband, Tesa®
Klebebänder
Kunststoffbeschichtetes, stark klebendes Premium-Gewebeband, universell einsetzbar.
  • Leicht von Hand einreißbar
  • Beschriftbar
  • Gute Alterungsbeständigkeit und Abriebfestigkeit
  • Wasserfest und witterungsbeständig
  • Temperaturbeständigkeit: 30 Minuten bei 130 °C
Verklebung nur bei normaler Raumtemperatur durchführen.