gemäß ASR A1.3/W029, DIN EN ISO 7010/W029, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Schenkellänge: 200 mm 1 * 1 ST
Lieferant: KROSCHKE
gemäß ASR A1.3/W029, DIN EN ISO 7010/W029, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Schenkellänge: 200 mm 1 * 1 ST