in einer verzerrungsfreien Vorzugsrichtung, zur Messung von Grenzflächenspannungen zwischen 2 Flüssigkeiten mit der Pendant-Drop-Methode. Innenmaße: 36 x 36 x 30 mm (B x T x H) Außenmaße: 40 x 40 x 32 mm (B x T x H) 1 * 1 ST
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
in einer verzerrungsfreien Vorzugsrichtung, zur Messung von Grenzflächenspannungen zwischen 2 Flüssigkeiten mit der Pendant-Drop-Methode. Innenmaße: 36 x 36 x 30 mm (B x T x H) Außenmaße: 40 x 40 x 32 mm (B x T x H) 1 * 1 ST