Messbereich: 58-92 %Brix, Messgenauigkeit: ±0,5 %Brix Skalen: (Baumé), Messbereich 38-43 °Bé, Messgenauigkeit: ±0,5 °Bé Skalen: (Wassergehalt in Honig), Messbereich 12-27 %, Messgenauigkeit ±0 ,5% 1 * 1 ST
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
Messbereich: 58-92 %Brix, Messgenauigkeit: ±0,5 %Brix Skalen: (Baumé), Messbereich 38-43 °Bé, Messgenauigkeit: ±0,5 °Bé Skalen: (Wassergehalt in Honig), Messbereich 12-27 %, Messgenauigkeit ±0 ,5% 1 * 1 ST