Handrefraktometer Krüss: HRKFZ-T . mit automatischer Temperaturkompensation. Messbereiche: 1,10-1,30 Batteriesäuredichte -50-0 C Frostschutz (Ethylen- und Propylenglycol) Auflösung: 0,01 Batteriesäuredichte 5 C Frostschutz 1 * 1 ST
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
Handrefraktometer Krüss: HRKFZ-T . mit automatischer Temperaturkompensation. Messbereiche: 1,10-1,30 Batteriesäuredichte -50-0 C Frostschutz (Ethylen- und Propylenglycol) Auflösung: 0,01 Batteriesäuredichte 5 C Frostschutz 1 * 1 ST