Handrefraktometer ohne Temperaturkompensation, mit Bereichsschalter Messbereich: 1,3330-1,5170 nD Auflösung: 0,0005 nD 1 * 1 ST
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
Handrefraktometer ohne Temperaturkompensation, mit Bereichsschalter Messbereich: 1,3330-1,5170 nD Auflösung: 0,0005 nD 1 * 1 ST