Tragbares Handspektroskop, HS1501
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
HS1501
KRUEHS1501EA 230 EUR
KRUEHS1501
Tragbares Handspektroskop, HS1501
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Spektroskop zur Beobachtung von Emissions- und Absorptionsspektren mit geradem Amici-Prisma.
  • Es verfügt über ein abgestuftes Prisma nach Amici und keine Wellenlängenskala.
  • Streuungswinkel: 7°
  • Lineare Dispersion 60 mm
Das HS1501 ist ideal für Demonstrationen im Klassenzimmer und wird zur Beobachtung von Emissions- und Absorptionsspektren verwendet. Es eignet sich für Einzel- und Vergleichsbeobachtungen sowie Spektralanalysen und auch zur Überprüfung der Linienspektren von Gasentladungslampen.
In der Gemmologie eignet es sich gut zur Identifizierung von Rubinen, Spinellen, Granaten, Alexandriten oder roten Turmalinen.