Automatisches Polarimeter mit externem Umwälz-Thermostat PT80. Modell: P8000-T80 . Skalen: Optische Rotation, Spezifische Rotation, Int. Zuckerskala, Konzentration, Benutzerdefiniert Messbereiche: +/-90 259 Z Auflösung: 0,001 0,01 Z Genauigkeit 1 * 1 ST
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
Automatisches Polarimeter mit externem Umwälz-Thermostat PT80. Modell: P8000-T80 . Skalen: Optische Rotation, Spezifische Rotation, Int. Zuckerskala, Konzentration, Benutzerdefiniert Messbereiche: +/-90 259 Z Auflösung: 0,001 0,01 Z Genauigkeit 1 * 1 ST