Edelstahl-Durchflußröhre mit Einfülltrichter und Überlaufrohr, nicht temperierbar Länge: 10 cm Volumen: 12 ml 1 * 1 ST
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
Edelstahl-Durchflußröhre mit Einfülltrichter und Überlaufrohr, nicht temperierbar Länge: 10 cm Volumen: 12 ml 1 * 1 ST