Temperaturkontrolle: Peltier-Element Temperierbereich: 5-80 C Temperiergenauigkeit: 0,1 C Peltiertemperierung Schnittstelle: RS-232 (zum Anschluss an Krüss-Geräte und an PC) Farbiges Touchscreen-Display Stromversorgung:100-240 V, 2,5 A, 50/60 Hz, 1 * 1 ST
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
Temperaturkontrolle: Peltier-Element Temperierbereich: 5-80 C Temperiergenauigkeit: 0,1 C Peltiertemperierung Schnittstelle: RS-232 (zum Anschluss an Krüss-Geräte und an PC) Farbiges Touchscreen-Display Stromversorgung:100-240 V, 2,5 A, 50/60 Hz, 1 * 1 ST