Schweißerjacke für Winter, Flam 4032 FL
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1003425402XL 100342540L 100342540M 100342540S 100342540XL
KWIN1003425402XLEA 234.9 EUR
KWIN1003425402XL KWIN100342540L KWIN100342540M KWIN100342540S KWIN100342540XL
Schweißerjacke für Winter, Flam 4032 FL
Arbeitskleidung
Flammhemmende, komplett gefütterte Jacke aus dem strapazierfähigen FLAM-Gewebe, das aus 75% Baumwolle und 25% Polyester besteht. Das Gewebe ist flammhemmend und hält der Hitze eines Lichtbogens stand. Diese Winterjacken sind so behandelt, dass die Oberfläche schmutz-, öl- und wasserabweisend ist. Das gesteppte Futter besteht aus 50% Baumwolle FR, 50% Polyester FR.
  • Frontleiste mit Reißverschluss bis zum Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss
  • Zwei Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • Zwei Innentaschen mit Knopf, rechts mit Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
  • Zwei Fronttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • Elastischer Innenbund
  • Verstellbarer Bund mit Knöpfen
  • Erweiterte Rückenpartie
Gewicht: Außenstoff 280 g/m², Futter 345 g/m²
Standards: EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN ISO 11611 (A1 Klasse 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)