Reinraum-Kappe, 5R012
Lieferant: FRISTADS KANSAS
100634540
KWIN100634540EA 39.5 EUR
KWIN100634540
Reinraum-Kappe, 5R012
Arbeitskleidung
Diese Baseballkappe ist hergestellt aus XA32-Material, das zu 99% aus Polyester und zu 1% aus leitfähigen Fasern besteht. Die Fasern sind Endlosfilamentfasern, d. h. die Kleidung sondert keine Partikel oder Fasern ab.
  • Geeignet für Arbeiten wie Fahrzeuglackierung sowie für Reinräume
  • Verstellbarer Klettverschluss hinten
  • Waschbar
Die leitfähigen Fasern sorgen für eine gute statische Entladung, wodurch ein statisches Aufladen verhindert und die triboelektrische Anziehung von Partikeln und Fasern minimiert wird.
Weight: 125 g/m²