N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Trimethylsilyl-N-trimethylsilylacetamidat, Dynasylan, N,O-Bis(trimethylsilyl)essigsäureamid

L00183.14 L00183.22
L00183.14EA 42.3 EUR
L00183.14 L00183.22
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 95%
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid

Purity: 95% CAS No.: 10416-59-8 Molecular Formula: C8H21NOSi2 Formula Weight: 203.43 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -24° Boiling Point: 71-73°/35mm Beilstein Reference: 1306669 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00008270

Formel: C₈H₂₁NOSi₂
Molecular Weight: 203.43 g/mol
Siedepunkt: 71…73 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 0.829
Flammpunkt: 42 °C (107 °F)
MDL: MFCD00008270
CAS-Nummer: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR