Platin 10% auf Kohlenstoff, trocken

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Platinium

L00469.03 L00469.06 L00469.14
L00469.03EA 45.3 EUR
L00469.03 L00469.06 L00469.14
Platin 10% auf Kohlenstoff, trocken
Platinum

CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179

Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,7529

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR