4-Methoxybenzyl carbazate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L00541.06
L00541.06EA
49.5
EUR
L00541.06
4-Methoxybenzyl carbazate 97%
4-Methoxybenzyl carbazate
Purity: 97%
CAS No.: 18912-37-3
Molecular Formula: C9H12N2O3
Formula Weight: 196.21
Melting Point: 75-77°
Beilstein Reference: 2052164
MDL No.: MFCD00042817
Formel:
C₉H₁₂N₂O₃ Schmelzpunkt: 75…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042817 CAS-Nummer: 18912-37-3 EINECS: 242-664-6 |