Trimethylsilylbromacetat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L00961.14
L00961.14EA 43.3 EUR
L00961.14
Trimethylsilylbromacetat ≥98%
Trimethylsilylbromacetat

Purity: 98+% CAS No.: 18291-80-0 Molecular Formula: BrCH2CO2Si(CH3)3 Formula Weight: 211.13 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 68-69°/17mm Beilstein Reference: 1927560 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000187

Formel: C₅H₁₁BrO₂Si
Siedepunkt: 68…69 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,291
Flammpunkt: 28 °C (82 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000187
CAS-Nummer: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR