4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L00977.06 L00977.14
L00977.06EA 24.8 EUR
L00977.06 L00977.14
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin ≥98%
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98% CAS No.: 121-01-7 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 90-93° Beilstein Reference: 2121347 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007365
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Dichte: 1,754 g/cm³ (–123.15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007365
CAS-Nummer: 121-01-7
EINECS: 204-443-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III