2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran 90%, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L01081.06
L01081.14
L01081.06EA
52.1
EUR
L01081.06
L01081.14
2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran 90%, tech.
2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran
Purity: 90%
CAS No.: 50816-20-1
Molecular Formula: C13H25BrO2
Formula Weight: 293.25
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₂₅BrO₂ Siedepunkt: 130…132 °C (0,8 mmHg) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014648 CAS-Nummer: 50816-20-1 EINECS: 256-786-2 |