Norcampher ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2,5-Methanocyclohexanon, 2-Norbornanon, 2-Oxonorbornan, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanon

L01491.06 L01491.14
L01491.06EA 38.5 EUR
L01491.06 L01491.14
Norcampher ≥98%
Norcampher

Purity: 98+% CAS No.: 497-38-1 Molecular Formula: C7H10O Formula Weight: 110.16 Flash Point: 33°(91°F) Melting Point: 92-97° Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 1209657 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00074823

Formel: C₇H₁₀O
Molecular Weight: 110.16
Siedepunkt: 172…174 °C
Schmelzpunkt: 92…97 °C
Dichte: 1.03
Flammpunkt: 33 °C (91 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074823
CAS-Nummer: 497-38-1
EINECS: 207-846-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR