(2-Butyl)triphenylphosphoniumbromid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L01532.06
L01532.06EA 65.7 EUR
L01532.06
(2-Butyl)triphenylphosphoniumbromid 96%
(2-Butyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 96% CAS No.: 3968-92-1 Molecular Formula: C22H24BrP Formula Weight: 399.32 Melting Point: 227-237° Beilstein Reference: 3580097
Formel: C₂₂H₂₄BrP
Molecular Weight: 399,32 g/mol
Schmelzpunkt: 227…237 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050236
CAS-Nummer: 3968-92-1
EINECS: 223-587-7