2-Iodcumol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Iodisopropylbenzol, 2-(2-Iodphenyl)propan
L01533.06
L01533.06EA
46.4
EUR
L01533.06
2-Iodcumol 95%
2-Iodcumol
Purity: 95%
CAS No.: 19099-54-8
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5830
Odour: Aromatic
Boiling Point: 110°/20mm
Beilstein Reference: 2351872
MDL No.: MFCD00013704
Formel:
C₉H₁₁I Molecular Weight: 246,09 g/mol Siedepunkt: 110 °C (20 mmHg) Dichte: 1,54 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013704 CAS-Nummer: 19099-54-8 EINECS: 242-819-8 |