Isoxazol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L01607.06
L01607.06EA 44.9 EUR
L01607.06
Isoxazol ≥99%
Isoxazole
Purity: 99% CAS No.: 288-14-2 Molecular Formula: C3H3NO Formula Weight: 69.06 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 93-95° Beilstein Reference: 103773 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00003149
Formel: C₃H₃NO
Molecular Weight: 69,06 g/mol
Siedepunkt: 93…95 °C
Dichte: 1,078
Flammpunkt: 8 °C (46 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003149
CAS-Nummer: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
ADR: 3,II