3-Methyl-1H-pyrazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L01618.06 L01618.14
L01618.06EA 27.1 EUR
L01618.06 L01618.14
3-Methyl-1H-pyrazol ≥97%
Purity: 97% CAS No.: 1453-58-3 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 1454 MDL No.: MFCD00005240
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 203…205 °C
Dichte: 1,020
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005240
CAS-Nummer: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7