2-Chlor-4,5-xylenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-4,5-dimethylphenol, 4-Chloro-5-hydroxy-2-xylene, 6-Chloro-3,4-xylenol
L01627.06
L01627.06EA
45.2
EUR
L01627.06
2-Chlor-4,5-xylenol ≥98%
2-Chlor-4,5-xylenol
Purity: 98%
CAS No.: 1124-04-5
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Melting Point: 70-72°
Beilstein Reference: 2042057
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol Schmelzpunkt: 70…72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002173 CAS-Nummer: 1124-04-5 EINECS: 214-386-5 |