Pyrrolidin-1-ylacetonitrile 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Pyrrolidin-1-yl)acetonitrile
L01737.06
L01737.06EA
55
EUR
L01737.06
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile 97%
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 29134-29-0
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Refractive Index: 1.4563
Beilstein Reference: 106157
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00014098
Formel:
C₆H₁₀N₂ Molecular Weight: 110.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014098 CAS-Nummer: 29134-29-0 EINECS: 249-463-2 ADR: 6.1 III |