Dicyclopropylmethanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L01816.03
L01816.06
L01816.03EA
44.9
EUR
L01816.03
L01816.06
Dicyclopropylmethanol 97%
Dicyclopropylmethanol
Purity: 97%
CAS No.: 14300-33-5
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point:
Formel:
C₇H₁₂O Siedepunkt: 99…100 °C (12 mmHg) Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019249 CAS-Nummer: 14300-33-5 EINECS: 238-236-3 |