9-Hydroxyfluoren ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 9-Fluorenol
L01917.14
L01917.14EA 52.4 EUR
L01917.14
9-Hydroxyfluoren ≥98%
9-Hydroxyfluoren
Purity: 98+% CAS No.: 1689-64-1 Molecular Formula: C13H10O Formula Weight: 182.22 Melting Point: 155-157° Beilstein Reference: 1869799
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…157 °C
Dichte: 1,151 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001135
CAS-Nummer: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0