Tropinon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L02011.06 L02011.14 L02011.22 L02011.PG L02011.A9
L02011.06EA 34 EUR
L02011.06 L02011.14 L02011.22 L02011.PG L02011.A9
Tropinon ≥99%
Tropinon
Purity: 99% CAS No.: 532-24-1 Molecular Formula: C8H13NO Formula Weight: 139.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Odour: Odourless Melting Point: 40-43° Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 2329 MDL No.: MFCD00005549
Formel: C₈H₁₃NO
Siedepunkt: 227 °C
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
MDL: MFCD00005549
CAS-Nummer: 532-24-1
EINECS: 208-530-6