1,2-Bis(phenylthio)ethan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L02019.09
L02019.18
L02019.09EA
54.6
EUR
L02019.09
L02019.18
1,2-Bis(phenylthio)ethan ≥98%
1,2-Bis(phenylthio)ethan
Purity: 98+%
CAS No.: 622-20-8
Molecular Formula: C14H14S2
Formula Weight: 246.39
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1877719
Formel:
C₁₄H₁₄S₂ Schmelzpunkt: 68…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014085 CAS-Nummer: 622-20-8 EINECS: 210-723-5 |