2-Aminobenzimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzimidazol-2-ylamin, 2-Amino-1H-benzimidazol
L02066.06
L02066.14
L02066.22
L02066.06EA
28.7
EUR
L02066.06
L02066.14
L02066.22
2-Aminobenzimidazol ≥97%
2-Aminobenzimidazole
Purity: 97+%
CAS No.: 934-32-7
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 116525
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133.15 g/mol Siedepunkt: 381 Schmelzpunkt: 228…232 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005596 CAS-Nummer: 934-32-7 EINECS: 213-280-6 |